2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 6425 NOK
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13194459
CAS-nummer: 1214331-77-7