2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 7525 NOK
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel: C₇H₅F₅N₂S
MW: 244,185 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28348604
CAS-nummer: 159727-27-2