2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 14275 NOK
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23713104
CAS-nummer: 651026-99-2