2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501584-1G PC501584-250MG PC501584-5G
APOSPC501584-1GEA 3325 NOK
APOSPC501584-1G APOSPC501584-250MG APOSPC501584-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde, tech
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18642940
CAS-nummer: 154650-59-6