Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501649-1G PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA 3050 NOK
APOSPC501649-1G APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18642939
CAS-nummer: 1379336-54-5