7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 7075 NOK
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₂S
MW: 275,094 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28967912
CAS-nummer: 1781503-02-3