3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 6275 NOK
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28737915
CAS-nummer: 1499465-33-6