2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 7175 NOK
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29037263
CAS-nummer: 1694842-86-8