2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 3275 NOK
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28141932
CAS-nummer: 1823576-75-5