3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 2700 NOK
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24107184
CAS-nummer: 1520538-81-1