2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501846-5G
APOSPC501846-5GEA 2250 NOK
APOSPC501846-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22490573
CAS-nummer: 1517611-20-9