2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 270 NOK
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09835211
CAS-nummer: 651027-01-9