3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501860-1G PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA 3325 NOK
APOSPC501860-1G APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD26401549
CAS-nummer: 112279-64-8