3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 1125 NOK
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16987589
CAS-nummer: 1250444-23-5