4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 305 NOK
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11621754
CAS-nummer: 83190-01-6