2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501900-1G PC501900-250MG PC501900-5G
APOSPC501900-1GEA 4275 NOK
APOSPC501900-1G APOSPC501900-250MG APOSPC501900-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14698442
CAS-nummer: 1214329-65-3