5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501901-1G PC501901-5G PC501901-10G PC501901-25G
APOSPC501901-1GEA 270 NOK
APOSPC501901-1G APOSPC501901-5G APOSPC501901-10G APOSPC501901-25G
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08669446
CAS-nummer: 633327-22-7