2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 5075 NOK
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18385074
CAS-nummer: 1261839-70-6