Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 270 NOK
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23713110
CAS-nummer: 1193162-21-8