4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501918-1G PC501918-250MG PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA 6325 NOK
APOSPC501918-1G APOSPC501918-250MG APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14698443
CAS-nummer: 1003865-65-3