3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501941-1G PC501941-250MG PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA 575 NOK
APOSPC501941-1G APOSPC501941-250MG APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14698444
CAS-nummer: 83190-01-6