2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 2950 NOK
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24387232
CAS-nummer: 1232407-50-9