5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501969-1G PC501969-5G PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA 1700 NOK
APOSPC501969-1G APOSPC501969-5G APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972472
CAS-nummer: 887585-64-0