5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 610 NOK
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15528910
CAS-nummer: 1105665-42-6