4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 4825 NOK
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29049281
CAS-nummer: 1850856-63-1