2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 7075 NOK
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29049266
CAS-nummer: 1935427-48-7