2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC501996-1G PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA 1250 NOK
APOSPC501996-1G APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28669844
CAS-nummer: 1578156-21-4