5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 715 NOK
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Formel: C₈H₅BrF₂
MW: 219,026 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29049257
CAS-nummer: 1935371-62-2