2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 5200 NOK
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28401849
CAS-nummer: 1337606-50-4