3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502061-1G
APOSPC502061-1GEA 3900 NOK
APOSPC502061-1G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28737916
CAS-nummer: 1143502-71-9