3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 4475 NOK
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃IN
MW: 297,016 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398161
CAS-nummer: 1261482-46-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III