4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (4-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC502133-5G
APOSPC502133-5GEA 1325 NOK
APOSPC502133-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368344
CAS-nummer: 1043416-40-5