5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxymethylphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC502140-1G PC502140-5G PC502140-10G PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA 1150 NOK
APOSPC502140-1G APOSPC502140-5G APOSPC502140-10G APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11111910
CAS-nummer: 1246633-53-3