3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 17150 NOK
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
MW: 302,032 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18398176
CAS-nummer: 868167-58-2