3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 5275 NOK
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂NO₃
MW: 187,1 g/mol
Smeltepunkt: 57…60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17169028
CAS-nummer: 213382-46-8