3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502155-1G PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA 8050 NOK
APOSPC502155-1G APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD17169029
CAS-nummer: 1378491-35-0