2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 4350 NOK
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18089307
CAS-nummer: 1263377-64-5