5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 6425 NOK
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃BrF₅NO
MW: 292,001 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28738216
CAS-nummer: 1804896-67-0