6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502242-1G
APOSPC502242-1GEA 485 NOK
APOSPC502242-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24848699
CAS-nummer: 217816-53-0