2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 7500 NOK
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11656151
CAS-nummer: 1208076-36-1