2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC502274-1G PC502274-500MG
APOSPC502274-1GEA 5625 NOK
APOSPC502274-1G APOSPC502274-500MG
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅Cl₂FO
MW: 195,018 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28133674
CAS-nummer: 1806353-99-0