2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50229-1G PC50229-250MG PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA 1050 NOK
APOSPC50229-1G APOSPC50229-250MG APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09032899
CAS-nummer: 914224-31-0