3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502340-1G PC502340-250MG
APOSPC502340-1GEA 5825 NOK
APOSPC502340-1G APOSPC502340-250MG
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₄NO
MW: 195,114 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20723017
CAS-nummer: 206546-19-2