3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 21575 NOK
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈FIO₂
MW: 282,051 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30830103
CAS-nummer: 2090747-09-2