3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC502418-1G PC502418-5G
APOSPC502418-1GEA 2850 NOK
APOSPC502418-1G APOSPC502418-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30830100
CAS-nummer: 1296310-72-9