1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502465-1G PC502465-5G PC502465-10G
APOSPC502465-1GEA 2700 NOK
APOSPC502465-1G APOSPC502465-5G APOSPC502465-10G
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
MW: 258,996 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22551456
CAS-nummer: 1129541-09-8