3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 4575 NOK
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,137 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30184382
CAS-nummer: 2168352-66-5