3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502477-1G PC502477-250MG PC502477-5G
APOSPC502477-1GEA 715 NOK
APOSPC502477-1G APOSPC502477-250MG APOSPC502477-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31561160
CAS-nummer: 2244081-42-1