2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 715 NOK
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O₂
MW: 228,116 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31561152
CAS-nummer: 2244080-89-3