4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-25GEA 3150 NOK
APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861396
CAS-nummer: 20274-69-5